ortho-Phosphorsäure ≥85,0%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: OrthophosphorsäurePhosphorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43828.0250EA 233 EUR
5.43828.0250 5.43828.0100
ortho-Phosphorsäure ≥85,0%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Alkalimetric) ≥85,0%
Identity Passes Test
Colour ≤10 Hazen
Insoluble matter ≤10 ppm
Aluminium (Al) ≤0,020 ppm
Calcium (Ca) ≤0,050 ppm
Copper (Cu) ≤0,025 ppm
Iron (Fe) ≤0,020 ppm
Pottasium (K) ≤0,050 ppm
Magnesium (Mg) ≤0,020 ppm
Sodium (Na) ≤0,10 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%