Kupfer(II)-ethylendiamin 1.0 M in Wasser, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1)
, Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxid
, Kupfer(II)-ethylendiamin-Lösung
, Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid
, Bis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL442305-1LEA
73.4
EUR
SIAL442305-1L
Kupfer(II)-ethylendiamin 1.0 M in Wasser, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)-ethylendiamin
It is used to evaluate cation exchange capacity (CEC) of clays by copper absorption.
Formel:
Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂ Molecular Weight: 217,76 g/mol Dichte: 1,086 g/ml (25 °C) |
MDL:
MFCD00274628 CAS-Nummer: 14552-35-3 UN: 1761 ADR: 8 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Colour | Dark Blue |
Form | Liquid |
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Purity titration by NATH | 0,95 - 1,10 M |
Concentration | 1,0 M in H₂O |