Ameisensäure 98-100%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methansäure
5.33002.0050EA 188 EUR
5.33002.0050
Ameisensäure 98-100%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II