pH-Indikatorlösung universell pH 3-10, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mischindikator
31282-100MLEA
45.8
EUR
31282-100ML
pH-Indikatorlösung universell pH 3-10, Fluka™
pH-Indikatorlösung
Universal indicator as an ethanol/water solution is supplied with colour chart and directions for use.
Dichte:
0,89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 19 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148741 UN: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Shade of color according to scale | complying |