Zinkplasma-Standardlösungen, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®
5791.0100EA 0 EUR
5791.0100
Zinkplasma-Standardlösungen, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Standards Kationischer Standards Zink-Standards
Einzelelement-Plasmastandards werden für die Genauigkeit und einfache Kalibrierung sowie für den präzisen Nachweis von Spurenverunreinigungen verwendet.
Standards: Rückführbar auf NIST.
Bitte beachten 10,000 µg/ml = (1,00 % w/v) = 10000 mg/L