Sporizid, Actril® CR Cold Sterilant, reinraumverpackt
Lieferant: Minntech
148-0115EA 526 EUR
148-0115
Sporizid, Actril® CR Cold Sterilant, reinraumverpackt
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Das Actril CR Cold Sterilant ist gebrauchsfertig, wirksam, viruzid, bakterizid, fungizid und sporizid. Es wird reinraumverpackt ausgeliefert, um es in einer Reinraumumgebung leichter einsetzen zu können. Actril CR ist vollständig biologisch abbaubar und muss nicht als Teil eines Rotationsprogramms von Desinfektionsmitteln eingesetzt werden.
  • Keine Verdünnung erforderlich
  • Schneller, sicherer und weniger korrosiv als Aldehyd-basierte Flüssigkeiten
  • Gefiltert durch 0,2 Mikrometer-Filter
  • Doppelt verpackt und EtO-verarbeitet (sechsfache Log-Reduktion von B. atrophaeus-Sporen)
  • Vollständige Chargenverfolgbarkeit und Dokumentation entsprechend der Pharma-Standards
Actril Cold Sterilant ist ein führendes Flächendesinfektionsmittel für medizinische und Reinraumanwendungen.
Standards: Es entspricht den USP-Richtlinien für die Auswahl von Desinfektionsmitteln für aseptische Bereiche.
Verpackung: 6×1 kg-Sprühflaschen pro Packung.