Moisture test kit, Hydranal™
Lieferant: Honeywell Research Chemicals
HYDRANAL™
37858-1EAEA 277.7 EUR
37858-1EA
Moisture test kit, Hydranal™
Standards Standards für die Wasserbestimmung (nach Karl Fischer)
Test kit for the visual water determination according to Karl Fischer without titrator.