Bartschutz, PP
Lieferant: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT114519EA 119 EUR
HOIT114519 114-9126
Bartschutz, PP
Einweg-Kleidung
Einweg-Bartschutz aus weichem PP-Vlies.
  • Einzelnes elastisches Kopfband
  • Weich, atmungsaktiv und leicht
  • Gummizug an den Rändern sowie Kopfband ohne Latex, um das Risiko allergischer Reaktionen zu reduzieren
Gewicht: 10 bis 12 g/m²