Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
6946.0100EA 0 EUR
6946.0100
Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6