LED-Beleuchtung, VI-LED-Vertikalbeleuchtung
Lieferant: Motic
VI-LED
MOTI1101010100151EA 313 EUR
MOTI1101010100151
LED-Beleuchtung, VI-LED-Vertikalbeleuchtung
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Die VI-LED-Vertikalbeleuchtung ermöglicht die Beobachtung und Dokumentation auf der Achse und ist speziell für Motic SMZ-161 und SMZ-171 konzipiert. VI-LED leitet das Licht der 3-W-LED durch das Objektiv nach unten auf die Probe. Die Stromversorgung erfolgt über das Schaltnetzteil für den weltweiten Einsatz (100 bis 240 V). Ideal für die Beobachtung besonders glatter, spiegelnder Oberflächen und stark reflektierender Proben wie integrierte Schaltkreise, Halbleiterwafer, polierte Metallteile, Lötkugeln oder magnetische Aufzeichnungsköpfe.
  • Echte On-Axis-Beobachtung hochauflösender, kontrastreicher und schattenfreier Bilder
  • Umweltfreundlich, mit langlebiger 3W LED-Lampe (Lampenlebensdauer ~20.000 Stunden)