Probenschöpfer
Lieferant: Hach
HACH2929302EA 90.1 EUR
HACH2929302
Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Probenschöpfer mit PP-Bechern für die Probenahme aus Tanks, Fässern, Bächen, Teichen und Seen.
  • Zwei gegenüberliegende Ausgüsse
  • Becher mit Gewindestück zum Anschrauben an den Griff
  • Becher sind bei 121 °C autoklavierbar
Die Endstücke der Schöpfer sind für eine leichte Reinigung versiegelt und mit einem Haken zum Aufhängen versehen.