Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500, Scotchgard™
Lieferant: 3M
Scotchgard™
111-2327EA 35.6 EUR
111-2327
Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500, Scotchgard™
Vollsichtbrillen
Die belüftete Gear 500 Scotchgard™ Vollsichtbrille zeichnet sich durch das schlanke, sportliche Design aus. Sie verfügt über ein verstellbares Kopfband und eine klare Sichtscheibe aus PC.
  • Optische Klasse 1, exzellenter UV-Schutz
  • Langanhaltende Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung schützt vor Beschlag und Kratzern
  • Beschichtung behält ihre volle Leistungsfähigkeit, auch nach mehreren Reinigungsvorgängen in verdünnter Bleiche oder Alkoholtüchern ohne seine Anti-Fog-Beschichtung zu beschädigen
Kann mit einem Korrektionseinsatz getragen werden.
Standards: EN 166:2001 ; 2C-1.2 3M 1 BT K N