Chlor-Analysegerät, ChloroSense®
Lieferant: Palintest
ChloroSense®
705-0650EA 1470 EUR
705-0650
Chlor-Analysegerät, ChloroSense®
Analysatoren Elementar-Analysatoren
ChloroSense wurde entwickelt, um das freie Chlor und das Gesamtchlor in weniger als einer Minute zu messen.
  • Alternative zur DPD-Methode (N,N-Diethyl-p-phenylendiamin)
  • Reagenzienfreie und benutzerunabhängige Methode
  • Patentierter Sensor für schnelle und präzise Ergebnisse
Wurde für Trinkwasser entworfen, wird aber auch für andere Anwendungen eingesetzt, u. a. für das Waschen von Lebensmitteln, das Testen von Trinkwassertanks, für die Leitungserneuerung sowie in Krankenhäusern.
Lieferumfang: Lieferung mit Elektroden, Kalibrierchip, Probennahmeflaschen und einem Gerätekoffer.