Gestell für Kryoröhrchen, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1882EA 102.48 EUR
734-1882
Gestell für Kryoröhrchen, Corning®
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Dieses wiederverwendbare PP-Rack fasst 50 kryogene Vials.
  • Verriegelungsfunktion zur Verwendung mit allen selbst stehenden Corning®-Vials
  • Kann mit einer Hand geöffnet werden
In das Tablett (734-1850) kann Brucheisgefüllt werden, um die Küvetten und Reagenzien gekühlt zu halten.