Labormäntel für den Reinraum, BioClean-D™, CleanTough™
Lieferant: Nitritex
BDLC-L BDLC-M BDLC-S BDLC-XL BDLC-XXL S-BDLC-M S-BDLC-S S-BDLC-XL S-BDLC-XXL S-BDLC-L
113-0809EA 256 EUR
113-0809 113-0810 113-0811 113-0812 113-0813 113-0825 113-0826 113-0827 113-0828 113-0824
Labormäntel für den Reinraum, BioClean-D™, CleanTough™
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Labormäntel bestehen aus CleanTough™ Material, einem PP-Spinnvlies mit einer PE-Beschichtung. Das Material bietet Schutz gegen feine Sprühnebel und Partikel.
  • Leichtes, fusselarmes und strapazierfähiges Material
  • Drei Taschen, Druckknopfverschluss
  • Offene Ärmelbündchen und rückseitige Lüftungsöffnung
  • In steriler oder nicht steriler Ausführung erhältlich
  • Ein eindeutiger Barcode auf dem Außenkarton (ITF-14) ermöglicht die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme
Geeignet zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10, ISO 4, M 2.5.
Farbe: Weiß
Typ PB [6]; Kat. III
Standards: EN ISO 13034 (Typ PB[6]), EN 14325, EN 1149-5, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 und 89/686/EEC Artikel 11b zertifizierten Werk.
Sterile Modelle: Sterilisiert gemäß ISO 11137-1:2006.
Verpackung: One lab coat per sealed double plastic bag; 30 plastic bags per sealed carton liner; one carton liner per carton (30 lab coats).