Reinraum-Klebeband, M-Zone™ CuffStrip™
Lieferant: Micronova
CuffStrips™
113-0781EA 1900 EUR
113-0781 113-0884
Reinraum-Klebeband, M-Zone™ CuffStrip™
Klebebänder
Das praktische Polyethylen-Klebeband soll eine wirksame Abdichtung zwischen Handschuh und Bekleidung in kritischen Umgebungen gewährleisten.
  • Schweres Futter für einfache Trennung
  • Erhältlich in den Breiten 50,8 oder 76,2 mm
  • Gammabestrahlt mit vollständiger Chargenverfolgbarkeit
Länge: 0,46 m
In verschiedenen Farben verfügbar.
Verpackung: Jede doppelt verpackte Einheit enthält zwei Klebebandstreifen.