Augenspülstation, mit einer Flasche
Lieferant: Plum Safety
118-1701EA 33.6 EUR
118-1701
Augenspülstation, mit einer Flasche
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
Rinsing time: ~5 minutes
W×D×H wall holder: 80×57×35 mm
W×D×H pictogram: 90×3×300 mm.