Sirupflaschen, enger Hals
Lieferant: APG Europe
ALUG1000019EA 42.2 EUR
ALUG1000019
Sirupflaschen, enger Hals
Flaschen Glasflaschen
Diese füllfertigen Sirupflaschen bestehen aus klarem Glas Typ 3 mit Schraubverschluss PP 28.
  • Formglas in pharmazeutischer Qualität
  • SGD-Formreferenz 52473
  • Die Lichtdurchlässigkeit für Braunglas entspricht vollständig USP und EP
  • Saubere, partikuläre und mikrobiologische Kontrolle
  • Typ: Alpha