Wägepapiere
Lieferant: Heathrow Scientific
HEATHS120116EA 63.5 EUR
HEATHS120116
Wägepapiere
Wägepapier
Diese Wägepapiere sind frei von Stickstoff und bieten so eine sehr glatte Oberfläche und eine gute Probenrückgewinnung.
  • Einweg
  • Stark genug, um dichtes Material zu tragen
Farbe: Weiß