Membranfilter, gemischte Celluloseester, schlichte weiße Scheiben
Lieferant: Advantec
ADVTA500A047AEA 0 EUR
ADVTA300A047A ADVTA065A142C ADVTA020A142C ADVTA500A047A ADVTA020A025A ADVTA020A102C ADVTA065A025A ADVTA100A047A ADVTA045A047A ADVTA020A013A ADVTA065A013A ADVTA010A293H ADVTA045A090C ADVTA100A090C ADVTA300A090C ADVTA010A293C ADVTA500A090C ADVTA300A050A ADVTA030A090C ADVTA065G047A ADVTA500A050A ADVTA010A047A ADVTA020G047A ADVTA045A050A ADVTA100A050A ADVTA010A037A ADVTA030A142C ADVTA030A013A ADVTA030A025A ADVTA020A090C ADVTA020A050A ADVTA080A047A ADVTA045A293H ADVTA300A293C ADVTA045A100C ADVTA080A293C ADVTA500A293C ADVTA100A293C ADVTA045A293C ADVTA300A025A ADVTA020A100C ADVTA300A013A ADVTA020A047A ADVTA500A025A ADVTA045A037A ADVTA080A050A ADVTA500A013A ADVTA100A013A ADVTA045A013A ADVTA065A047A ADVTA100A025A ADVTA045A025A ADVTA500A037A ADVTA020A293H ADVTA065A293H ADVTA045G047A ADVTA020A293C ADVTA065A293C ADVTA010A142C ADVTA010A102C ADVTA010A013A ADVTA080A090C ADVTA080A013A ADVTA080A142C ADVTA030A293C ADVTA065A090C ADVTA030A047A ADVTA080A037A ADVTA080A025A ADVTA065A050A ADVTA010A090C ADVTA080G047A ADVTA010A050A ADVTA020G050A ADVTA300G050A ADVTA045A102C ADVTA100A142C ADVTA045A142C ADVTA500A142C ADVTA300A142C
Membranfilter, gemischte Celluloseester, schlichte weiße Scheiben
Filter Membranfilter
Standardmembranen für viele Laboranwendungen, einschließlich Filtersterilisierung biologischer Flüssigkeiten, Mikrobiologie, Kontaminationsanalyse und Luftüberwachung. Gemischte Celluloseestermembranen bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • Hohe Porosität sorgt für eine hervorragende Durchflussrate
  • Eine hohe Proteinbindung kann durch Vorbehandlung blockiert oder in Anwendungen genutzt werden
  • Hohe Reinheit – frei von Triton
  • Schnelle Benetzungszeit, <3 Sekunden, um eine Scheibe mit 47 mm Durchmesser mit wässriger 1%-Methylenblaulösung zu benetzen
Diese Filter halten Autoklaviertemperaturen von bis zu 130 °C stand, ohne den Bubble-Point, die Durchflussrate oder die mikrobiologische Erholung negativ zu beeinflussen.