VWR®, Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand
Lieferant: VWR
VWR®
631-1161EA 146 EUR
631-1161
VWR®, Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Mikroskop-Objektträger mit doppeltem Mattrand speziell für Humanblut, Untersuchungen von Körperflüssigkeiten sowie Paraffinschnitte.
  • Haltbarkeit 60 Monate
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
  • Kennzeichnung mit Bleistift, Permanentmarker und Etiketten möglich
Geeignet für den Einsatz in der Hämatologie, Mikrobiologie sowie der Histopathologie.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Bitte beachten Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden.