Taschen-Salzmeter, ISE-Methode, LAQUAtwin Salt-22
Lieferant: Horiba
LaquaTwin
HORI3200689158EA 441 EUR
HORI3200689158
Taschen-Salzmeter, ISE-Methode, LAQUAtwin Salt-22
Elektrochemische Messgeräte Salzgehalt-Messgeräte
Dieses Salzmeter misst direkt die Natriumionenkonzentration in Proben von 0,3 ml (oder 0,05 ml mit Probenahmebogen B) und wandelt sie in Saliinität oder NaCl-Salzkonzentration um????. Der auswechselbare Sensor nutzt eine natriumionenselektive Elektrode (ISE), die für eine schnelle und genaue Analyse nur ein paar Tropfen benötigt.
  • Autokalibrierfunktion und Standarderkennung
  • Automatische Haltefunktion/Autostabilität
  • Robustes, wasserfestes ABS-Gehäuse, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Automatisches Abschalten nach 30 Minuten, Batterietiefstandsanzeige
  • 400 Stunden Batterielaufzeit (ständige Nutzung ohne Hintergrundbeleuchtung)
  • Kein Becher zur Kalibrierung des Messgerätes oder zur Messung von Proben erforderlich
  • Austauschbare Elektrode
Ideal für Boden- und Safttests in der Landwirtschaft sowie für Lebensmitteltests.
Lieferumfang: Wird mit S021-Sensor, 0,5 % und 5,0% NaCl-Standardlösungen à 14 ml, 5 Probenahmebögen B, 2× CR2032-Batterien, Tropfpipette, Bedienungs- und Kurzanleitung sowie Aufbewahrungskoffer geliefert. Ersatz-Elektrode separat erhältlich.