EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: EDTA-Na2 DihydratKestranal® 2S 2 H2OEthylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratTitriplex IIIEthylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratKestranal® 2S DihydratEdetinsäure Dinatriumsalz DihydratDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
4931-20EA 0 EUR
4931-20 MACR4931-04 MACR4931-02
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372,24 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Identification C Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.01 %
ACS - Nitrilotriacetic Acid (by polarography) ≤0.1 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Certificate Provided Reports Actual Lot Analysis