1-Chlorbutan, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Butylchlorid
6725-25EA 162.98 EUR
6725-25
1-Chlorbutan, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
1-Chlorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92,57 g/mol
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg