2,2,4-Trimethylpentan , BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: IsooktanIsobutyltrimethylmethan
8469.2500EA 204.61 EUR
8469.2500
2,2,4-Trimethylpentan , BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molecular Weight: 114,23 g/mol
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
UN: 1262
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %