Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Synonyme: Aluminiumkaliumbis(sulfat) DodecahydratKalialaunAlumen
P124-38EA 0 EUR
P124-38
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9