1-Butanol ≥99,4% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxybutan1-Butylalkoholn-ButanolPropylcarbinol
3000-26EA 3497.5 EUR
3000-26 MACR3000-04 MACR3000-08
1-Butanol ≥99,4% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 117,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CH₂CH₂CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.4 %
ACS - Butyl Ether (C₈H₁₈O)(by GC) ≤0.2 %
ACS - Carbonyl Compounds (as Butyraldehyde) ≤0.01 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (as CH₃COOH) (meq/g) ≤0.0008
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)