Cyclohexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
5278.2500EA 224.59 EUR
5278.2500
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
UN: 1145
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %