Cyclohexanon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
6787-25EA 109.99 EUR
6787-25
Cyclohexanon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 154,3…155.6 °C
Schmelzpunkt: –31…–28,9 °C
Flammpunkt: 43…44 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
UN: 1145
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg