Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED® für die Headspace-Gaschromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: DMSOMethylsulfinylmethan
9754.1000EA 0 EUR
9754.1000
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED® für die Headspace-Gaschromatographie, J.T.Baker®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78,14 g/mol
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %