Formalinlösung-Lösung 10%, BAKER, neutralisiert, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Formaldehyd
, Formol
, Methanal
, Methylaldehyd
7385.9020EA
93.1
EUR
7385.9020
Formalinlösung-Lösung 10%, BAKER, neutralisiert, J.T.Baker®
Formalinlösung
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 UN: 2209 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Formaldehyde (HCHO) | 38 - 42 g/l |
pH at 25°C | 6.8 - 7.2 |