Ameisensäure 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methansäure 100%
0128-01EA 149.7 EUR
0128-01 0128-05 0128-02 0128-09
Ameisensäure 88%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8, 3,II
Merck Index: 13,04265
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) ≥88.0 %
Color (APHA) ≤15
Dilution Test Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.0020 %
Acetic Acid (CH₃COOH) ≤0.4 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Sulfite (SO₃) Passes Test
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs