Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandial
, 1,5-Pentandial
, Glutaral
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
2127-01EA
301.61
EUR
2127-03
2127-01
2127-07
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Appearance | Passes Test |
Assay (C₅H₈O₂) (UV Analysis) | 23 - 31 % |
pH at 25°C | 3.1 - 4.5 |
Clarity of 1% Solution | Passes Test |