Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% verfügbares Chlor, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3917.EA 30.34 EUR
3917. 3917.5000
Natriumhypochlorit 0,5 - 0,7% verfügbares Chlor, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Active Chlorine 0.5 - 0.7 %