Magnesiumoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: gebrannte Magnesia
P119-33EA 56.31 EUR
P119-33
Magnesiumoxid Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4