Petroleumbenzin, 30…60 °C, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin, Petrolether
Verpackt unter Schutzgas
9265.1000EA
114.19
EUR
9265.1000
9265.2500
Petroleumbenzin, 30…60 °C, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Dichte:
~0,68 kg (20 °C) Flammpunkt: −18 °C |
MDL:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 8032-32-4 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤ 10 |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤ 5 |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 5 ppm |
Water (by KF, coulometric) | ≤ 0.05 % |
Boiling Range(Lower) | 30 - 60 °C |
Boiling Range(Upper) | 30 - 60 °C |
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) | |
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD |