Kaliumbromat 0.1 N in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
5629.1000EA
42.35
EUR
5629.1000
5629-02
Kaliumbromat 0.1 N in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Potassium bromate
Formel:
KBrO₃ Molecular Weight: 167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011359 CAS-Nummer: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Normality | 0.0995 - 0.1005 |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. | |
SRM No… |