Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
4671.EA 26.52 EUR
4671.
Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0998-0.1002