Kaliumperoxodisulfat ≥99,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: di-KaliumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DikaliumsalzKaliumpersulfat
7076-20EA 0 EUR
7076-12 7076-20
Kaliumperoxodisulfat ≥99,0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Molecular Weight: 270,32 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
ACS - Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Manganese (Mn) ≤0.0002 %