Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
P117-38EA
1496.92
EUR
MACRP117-00
P117-38
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Molecular Weight: 137,99 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,04 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 13,08734 |