di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: sek. Natriumphosphat DihydratSorensen's SalzNatriumphosphat dibasisch Dihydrat
0343.1000EA 81.55 EUR
0343.1000
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177,99 g/mol
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 0.1 M Solution at 25°C 9.0 - 9.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %