di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz DihydratL(+)-Natriumtartrat dibasisch DihydratL(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Dinatriumtartrat DihydratL(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
2386-20EA 0 EUR
2386-20 MACR2386-04
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat 99,0-101,0%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Molecular Weight: 230,08 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂C₄H₄O₆·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
ACS - Loss on Drying at 150°C 15.61 - 15.71 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %