Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: TetramethylenoxidTHFFurantetrahydrid1,4-OxidobutanOxolan
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 100 - 400 ppm
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
9450-REA 0 EUR
9450-W2 9450-R 9450-33 9450-01 9450-03 9450-05
Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤20
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.015 %
Residue after Evaporation ≤0.0300 %
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
Specific Gravity at 25°/25°C 0.884 - 0.886
Stabilizer (BHT) 100 - 400 ppm
Acidity Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs