Toluol, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
8470.2500EA 141.84 EUR
8470.2500
Toluol, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %