Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,0% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Tris(hydroxymethyl)methylaminTromethamin2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolTHAMAminomethylidintrimethanolTRIS Base2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
4099-07EA 0 EUR
4099-07 4099-06
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,0% (Trockenmasse), BAKER ANALYZED®, Biochemiereagenz für die Flüssigchromatographie, J.T.Baker®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.0 %
Absorbance of a 40% Solution - 280 nm ≤0.200
Absorbance of a 40% Solution - 400 nm ≤0.020
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm