tri-Natriumcitrat Dihydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
P149-33EA 65.73 EUR
P149-33 P149-38
tri-Natriumcitrat Dihydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Molecular Weight: 294,1 g/mol
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM