Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60305.1000EA
34.2
EUR
1.60305.1000
Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 ADR: 8,II |