Reinraum-Bodenwischtücher, B'Wipes, Serie 6000E
Lieferant: VWR
VWR® B'Wipes
115-1830EA 108 EUR
115-1830
Reinraum-Bodenwischtücher, B'Wipes, Serie 6000E
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wischtuch aus doppellagigem Polyester mit versiegelten Kanten zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 5.
  • Kostengünstige Version der Serie 6000, ideal für die Reinigung von Böden
  • Zwei gesteppte Lagen, für überragende Absorption
  • Ideal zum Auftragen einer großen Menge Reinigungs-/Desinfektionslösung auf Böden, maximiert die Quadratmeter-Fläche, die mit einem einzigen Wischtuch abgedeckt werden kann