Tiegel, konisch, flacher Boden, Aluminiumoxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
33010.KFEA 85.6 EUR
33010.KF 33009.KF 33012.KF 33015.KF 33014.KF 33013.KF 33048.KF 33046.KF
Tiegel, konisch, flacher Boden, Aluminiumoxid
Tiegel
Diese Tiegel werden aus Aluminiumoxid hergestellt. Sie weisen sowohl bei erhöhten Temperaturen als auch bei hohen Frequenzen hervorragende Eigenschaften auf und sind beständig gegen korrosive Flüssigkeiten und Gase. Oxidkeramiken sind außerdem oxidationsinert und nicht anfällig für Strahlenschäden.
  • 1950 °C (max. Betriebstemperatur in Luft)