Bromat-Bromid 0.05 M Br2 (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35006-1LEA
98.1
EUR
35006-1L
Bromat-Bromid 0.05 M Br2 (0.1 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Bromat-Bromid
Bromine bromate solution used as a titrant for the determination of the bromine number.
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |